N-Boc-L-serine, (max. 10% H₂O) 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoic acid, Boc-Ser-OH, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine, Boc-L-serine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine hydrate, BOC-L-Serine hydrate
Purity: 98%
CAS No.: 3262-72-4
Molecular Formula: C8H15NO5
Formula Weight: 205.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 90-91° dec.
Beilstein Reference: 2212252
Optical Rotation: -3.5° (c=2 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00037243
Formule:
C₈H₁₅NO₅ MW: 205.21 g/mol Point de fusion: 90…91 °C (déc.) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00037243 Numéro CAS: 3262-72-4 EINECS: 221-867-3 |