Imprimer
3-Hydroxy-2-naphtohydrazide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16192.14 A16192.22
A16192.14EA 75.7 EUR
A16192.14 A16192.22
3-Hydroxy-2-naphtohydrazide 98%
3-Hydroxy-2-naphtohydrazide
Purity: 98% CAS No.: 5341-58-2 Molecular Formula: C11H10N2O2 Formula Weight: 202.21 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 395153 MDL No.: MFCD00004097
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004097
Numéro CAS: 5341-58-2
EINECS: 226-282-7