1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
Synonyms:
Diacetone-D-glucose, (-)-1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose, (3aR,5S,6S,6aR)-5-((R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, D-Glucose diacetonide
Purity: 98+%
CAS No.: 582-52-5
Molecular Formula: C12H20O6
Formula Weight: 260.29
Melting Point: 107-110°
Beilstein Reference: 84386
Optical Rotation: -11° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005544
Formule:
C₁₂H₂₀O₆ MW: 260.29 g/mol Point de fusion: 107…110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005544 Numéro CAS: 582-52-5 EINECS: 209-486-0 Merck Index: 14,2965 |