Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
A15413.06EA
50.5
EUR
A15413.06
A15413.14
A15413.22
A15413.36
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal) 98% stabilisé
Terephthalaldehyde mono(diethyl acetal)
Purity: 98%
CAS No.: 81172-89-6
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₆O₃ Point d'ébullition: 89…93 °C (7 mmHg) Densité: 1.047 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010217 Numéro CAS: 81172-89-6 |