Imprimer
5-Acetylvaleric acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 6-Oxoheptanoic acid
A14810.06 A14810.09 A14810.18
A14810.06EA 64.1 EUR
A14810.06 A14810.09 A14810.18
5-Acetylvaleric acid 96%
5-Acetylvaleric acid
Purity: 96% CAS No.: 3128-07-2 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Refractive Index: 1.4490 Melting Point: 34-36° Boiling Point: 138-140°/1.5mm Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 1362931 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00051479
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051479
Numéro CAS: 3128-07-2
EINECS: 221-512-2
ADR: 8 III