Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A14808.0E
A14808.22
A14808.36
A14808.0EEA
352
EUR
A14808.0E
A14808.22
A14808.36
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate 97%
Sodium-4-hydroxybenzenesulphonate dihydrate
Purity: 97%
CAS No.: 10580-19-5
Molecular Formula: C6H5NaO4S.2H2O
Formula Weight: 232.20 (196.17anhy)
Odour: Odourless
Melting Point:
Formule:
C₆H₉NaO₆S Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150724 Numéro CAS: 10580-19-5 EINECS: 212-550-0 |