Imprimer
O-Methylisourea hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14773.09 A14773.18 A14773.30
A14773.09EA 75.3 EUR
A14773.09 A14773.18 A14773.30
O-Methylisourea hydrochloride 98%
O-Methylisourea hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5329-33-9 Molecular Formula: C2H6N2O.HCl Formula Weight: 110.54 Melting Point: ca 116° dec. Beilstein Reference: 3909619 MDL No.: MFCD00035043
Formule: C₂H₇ClN₂O
Point de fusion: ∼ 116 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035043
Numéro CAS: 5329-33-9