Imprimer
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
A14299.09 A14299.18 A14299.30
A14299.09EA 51.3 EUR
A14299.09 A14299.18 A14299.30
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde 98%
2,6-Diméthylpyridine 1-oxyde
Purity: 98% CAS No.: 1073-23-0 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.16 Refractive Index: 1.5685 Boiling Point: 108-111°/10mm Beilstein Reference: 110551 MDL No.: MFCD00039715
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 108…111 °C (10 mmHg)
Densité: 1.102
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039715
Numéro CAS: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1