Imprimer
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A14224.09 A14224.18 A14224.30
A14224.09EA 50.2 EUR
A14224.09 A14224.18 A14224.30
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one 99%
3-Éthoxy-2-cyclohexén-1-one
Purity: 99% CAS No.: 5323-87-5 Molecular Formula: C8H12O2 Formula Weight: 140.18 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5060 Boiling Point: 76-78°/1mm Beilstein Reference: 2042049 MDL No.: MFCD00001580
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Point d'ébullition: 76…78 °C (1 mmHg)
Densité: 1.04
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Numéro MDL: MFCD00001580
Numéro CAS: 5323-87-5
EINECS: 226-190-7