4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
A14147.09
A14147.18
A14147.30
A14147.09EA
101
EUR
A14147.09
A14147.18
A14147.30
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 95%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Purity: 95%
CAS No.: 350-40-3
Molecular Formula: C9H9F
Formula Weight: 136.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 53°(127°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 183°
Beilstein Reference: 2039696
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00042297
Formule:
C₉H₉F Point d'ébullition: 183 °C Densité: 1.009 Point d'éclair: 53 °C (127 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00042297 Numéro CAS: 350-40-3 EINECS: 206-501-2 ADR: 3,III |