(1R)-(+)-2,10,Camphorsultam 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ticagrelor Impurity 113, (3aR)-8,8-dimethylhexahydro-2H-3a,6-methanobenzo[d]isothiazole 1,1-dioxide, (3aR,6S,7aS)-8,8-Dimethylhexahydro-1H-3a,6-methanobenzo[c]isothiazole 2,2-dioxide
Purity: 99%
CAS No.: 108448-77-7
Molecular Formula: C10H17NO2S
Formula Weight: 215.32
Melting Point: 179-186°
Beilstein Reference: 4675755
Optical Rotation: +33° (c=1 in ethanol)
MDL No.: MFCD00151762
Formule:
C₁₀H₁₇NO₂S Point de fusion: 179…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151762 Numéro CAS: 108448-77-7 |