Imprimer
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13726.09 A13726.18
A13726.09EA 44.5 EUR
A13726.09 A13726.18
4-Piperidone monohydrate hydrochloride 98%
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 40064-34-4 Molecular Formula: C5H9NO.HCl.H2O Formula Weight: 153.61 (135.59anhy) Melting Point: 94-100° Beilstein Reference: 3916558 MDL No.: MFCD00012776
Formule: C₅H₉NO
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012776
Numéro CAS: 40064-34-4
EINECS: 254-779-9