Imprimer
Hydratroponitrile 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Methylphenylacetonitrile
A13636.09 A13636.14
A13636.09EA 60.4 EUR
A13636.09 A13636.14
Hydratroponitrile 96%
Hydratroponitrile
Purity: 97% CAS No.: 1823-91-2 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5106 Boiling Point: 230-232° Beilstein Reference: 774576 UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00001871
Formule: C₉H₉N
MW: 131.18 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C
Densité: 0.985
Point d'éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001871
Numéro CAS: 1823-91-2
EINECS: 217-354-9
ADR: 6.1 III