(+)-Rutin trihydrate 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A13570.14
A13570.22
A13570.36
A13570.14EA
40.2
EUR
A13570.14
A13570.22
A13570.36
(+)-Rutin trihydrate 95%
(+)-Rutin trihydrate
Purity: 97%
CAS No.: 250249-75-3
Molecular Formula: C27H30O16.3H2O
Formula Weight: 664.58 (610.52anhy)
Melting Point: 184° dec.
Beilstein Reference: 75455
Optical Rotation: +9° (c=0.5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00149490
Formule:
C₂₇H₃₀O₁₆·3H₂O Point de fusion: 184 °C (dec.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149490 Numéro CAS: 250249-75-3 EINECS: 205-814-1 Merck Index: 14,3802 |