Imprimer
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1,3-dimethylpyrazole, 5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
A12980.03 A12980.06 A12980.14
A12980.03EA 30.3 EUR
A12980.03 A12980.06 A12980.14
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine 98%
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Purity: 98% CAS No.: 3524-32-1 Molecular Formula: C5H9N3 Formula Weight: 111.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 72-77° Beilstein Reference: 113420 MDL No.: MFCD00051651
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111.148 g/mol
Point de fusion: 72…77 °C
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051651
Numéro CAS: 3524-32-1