Imprimer
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: ICPTES, Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane, (3-Isocyanatopropyl)triethoxysilane, Isocyanic acid 3-(Triethoxysilyl)propyl ester, 3-(Triethoxysilyl)propyl Isocyanate
A12890.06 A12890.14
A12890.06EA 29 EUR
A12890.06 A12890.14
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane 95%
3-Isocyanatopropyltriethoxysilane
Purity: 95% CAS No.: 24801-88-5 Molecular Formula: C10H21NO4Si Formula Weight: 247.37 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4210 Odour: Mild Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 4404652 UN No.: UN2927 MDL No.: MFCD00051459
Formule: C₁₀H₂₁NO₄Si
Point d'ébullition: 238 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051459
Numéro CAS: 24801-88-5
EINECS: 246-467-6
ADR: 6.1,II