Imprimer
PTFE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
A12613.30EA 306 EUR
A12613.30 A12613.18 A12613.0B
PTFE
PTFE
CAS No.: 9002-84-0 Molecular Formula: -(CF2CF2-)n MDL No.: MFCD00084455
Formule: (CF₂CF₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084455
Numéro CAS: 9002-84-0
Merck Index: 14,7562