Imprimer
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ser-OMe.HCl
A12355.06 A12355.14 A12355.22
A12355.06EA 46.1 EUR
A12355.06 A12355.14 A12355.22
L-serine methyl ester hydrochloride 98%
L-serine methyl ester hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 5680-80-8 Molecular Formula: C4H9NO3.HCl Formula Weight: 155.58 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 155° dec. Beilstein Reference: 3559591 Optical Rotation: +5° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00063680
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 155.58 g/mol
Point de fusion: 155 °C (déc.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063680
Numéro CAS: 5680-80-8
EINECS: 227-140-7