Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Dihydroferulic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoic acid
A12069.03
A12069.06
A12069.03EA
70.1
EUR
A12069.03
A12069.06
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque 97%
Acide 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)propanoïque
Purity: 97%
CAS No.: 1135-23-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 2110370
MDL No.: MFCD00016558
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Point de fusion: 87…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016558 Numéro CAS: 1135-23-5 EINECS: 214-489-5 |