Imprimer
Pivalonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12011.14 A12011.22
A12011.14EA 67.4 EUR
A12011.14 A12011.22
Pivalonitrile ≥98%
Pivalonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 630-18-2 Molecular Formula: (CH3)3CCN Formula Weight: 83.13 Flash Point: 4°(39°F) Odour: Odourless Melting Point: 16-18° Boiling Point: 105-106° UN No.: UN3273 MDL No.: MFCD00001847
Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 0.757
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001847
Numéro CAS: 630-18-2
EINECS: 211-133-0
ADR: 3,II