Imprimer
ɑ-Chloralose
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A11492.14 A11492.22
A11492.14EA 29.4 EUR
A11492.14 A11492.22
ɑ-Chloralose
alpha-Chloralose
Purity: 98+%
CAS No.: 15879-93-3
Molecular Formula: C8H11Cl3O6
Formula Weight: 309.53
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 85418
Optical Rotation: +19° (c=2 in ethanol)
MDL No.: MFCD00005542
Formule: C₈H₁₁Cl₃O₆
Numéro MDL: MFCD00005542
Numéro CAS: 15879-93-3