Imprimer
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid principalement trans 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A11147.06 A11147.14 A11147.22
A11147.06EA 102 EUR
A11147.06 A11147.14 A11147.22
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid principalement trans 97%
4-Oxo-4-phenyl-2-butenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 583-06-2 Molecular Formula: C10H8O3 Formula Weight: 176.17 Odour: Odourless Melting Point: 93-97° Beilstein Reference: 1817876 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00014015
Formule: C₁₀H₈O₃
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014015
Numéro CAS: 583-06-2
EINECS: 209-496-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III