Imprimer
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, (max. 10% H₂O) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
A10966.06 A10966.14
A10966.06EA 40.5 EUR
A10966.06 A10966.14
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine, (max. 10% H₂O) 99%
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 1164-16-5 Molecular Formula: C17H17NO5 Formula Weight: 315.33 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 2169918 Optical Rotation: +10° (c=3 in dioxane) MDL No.: MFCD00037180
Formule: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315.33 g/mol
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037180
Numéro CAS: 1164-16-5
EINECS: 214-609-6