2-Furoyltrifluoroacetone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
A10693.06
A10693.14
A10693.06EA
50.9
EUR
A10693.06
A10693.14
2-Furoyltrifluoroacetone 98%
2-Furoyltrifluoroacetone
Purity: 98%
CAS No.: 326-90-9
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5280
Melting Point: 20-21°
Boiling Point: 203°
Beilstein Reference: 168085
MDL No.: MFCD00020935
Formule:
C₈H₅F₃O₃ Point d'ébullition: 203 °C Point de fusion: 20…21 °C Densité: 1.391 Point d'éclair: 87 °C (188 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020935 Numéro CAS: 326-90-9 EINECS: 206-315-1 |