Imprimer
DL-Tartaric acid 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R)-rel-2,3-Dihydroxysuccinic acid, Racemic Acid
A10683.0B A10683.30 A10683.36
A10683.0BEA 179 EUR
A10683.0B A10683.30 A10683.36
DL-Tartaric acid 99%
DL-Tartaric acid
Purity: 99% CAS No.: 133-37-9 Molecular Formula: C4H6O6 Formula Weight: 150.09 Melting Point: 210-212° dec. Beilstein Reference: 1725148 MDL No.: MFCD00071626
Formule: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151254
Numéro CAS: 133-37-9
EINECS: 205-105-7