Pivalamidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Pivalimidamide hydrochloride, 2,2-Dimethylpropionamidine Hydrochloride
A10613.14
A10613.06
A10613.14EA
564
EUR
A10613.14
A10613.06
Pivalamidine hydrochloride 98%
Pivalamidine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 18202-73-8
Molecular Formula: C5H12N2.HCl
Formula Weight: 136.63
Melting Point: 188-193°
Beilstein Reference: 3618865
MDL No.: MFCD00051988
Formule:
C₅H₁₂N₂ Point de fusion: 188…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051988 Numéro CAS: 18202-73-8 EINECS: 242-091-1 |