Imprimer
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-Acetoxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 4-Acetoxy-3-methoxycinnamic acid
A10361.03 A10361.06 A10361.14
A10361.03EA 36.4 EUR
A10361.03 A10361.06 A10361.14
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid ≥98%
(2E)-3-[4-(Acetyloxy)-3-methoxyphenyl]acrylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 2596-47-6 Molecular Formula: C12H12O5 Formula Weight: 236.22 Odour: Odourless Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2218026 MDL No.: MFCD00014378
Formule: C₁₂H₁₂O₅
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014378
Numéro CAS: 2596-47-6