Imprimer
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10125.09 A10125.18
A10125.09EA 42.2 EUR
A10125.09 A10125.18
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal 97%
2-Methyl-3-(2-furyl)propenal
Purity: 97% CAS No.: 874-66-8 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6140 Boiling Point: 280-281° Beilstein Reference: 2438 MDL No.: MFCD00063240
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 280…281 °C
Densité: 1.097
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Numéro MDL: MFCD00063240
Numéro CAS: 874-66-8
EINECS: 212-866-9