Imprimer
Tin(II) pyrophosphate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Stannous pyrophosphate
89785.30 89785.18
89785.30EA 161 EUR
89785.30 89785.18
Tin(II) pyrophosphate
Tin(II) pyrophosphate
CAS No.: 15578-26-4 Molecular Formula: Sn2P2O7 Formula Weight: 411.32 Physical Form: Powder Density: 4.009 Melting Point: 400° dec. Solubility: Insoluble in water MDL No.: MFCD00049544
Formule: O₇P₂Sn₂
MW: 411.361 g/mol
Point de fusion: 400 °C (déc.)
Densité: 4.009
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049544
Numéro CAS: 15578-26-4
EINECS: 239-635-5