Imprimer
Titanium nickel composite (70:30), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
88384.22 88384.36
88384.22EA 261 EUR
88384.22 88384.36
Titanium nickel composite (70:30), en poudre -325 mesh
Titanium nickel composite
Molecular Formula: Ti:Ni; 70:30 wt% Sensitivity: Air Sensitive UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD02091734
Formule: Ti:Ni
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091734
ONU: 3089
ADR: 4.1,II