Aluminum silicon ≥99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
88322.22
88322.36
88322.22EA
123
EUR
88322.22
88322.36
Aluminum silicon ≥99% (base métaux), en poudre -325 mesh
Aluminum silicon
Purity: 99%
CAS No.: 11145-27-0
Molecular Formula: Al:Si; 88:12 wt%
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: UN1398
MDL No.: MFCD00143595
Formule:
Al:Si (88:12%) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143595 Numéro CAS: 11145-27-0 ONU: 1398 ADR: 4.3,III |