Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
47282.AE
47282.AP
47282.AEEA
55.7
EUR
47282.AE
47282.AP
Iron, AAS standard solution, Fe 1000 µg/ml, Specpure®
Étalons
Étalons cationiques
Standards de fer
Molecular Formula: (Fe(NO₃)₃).9H₂O in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Odour: Acidic
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00010999