Imprimer
Tribromure de lutetium, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Dans une ampoule sous argon
47190.03 47190.06
47190.03EA 86.4 EUR
47190.03 47190.06
Tribromure de lutetium, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Tribromure de lutetium
Purity: 99.99% CAS No.: 14456-53-2 Molecular Formula: LuBr3 Formula Weight: 414.68 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049965
Formule: Br₃Lu
MW: 414.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049965
Numéro CAS: 14456-53-2
EINECS: 238-446-5