Imprimer
Tungstène, toile métallique 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
47167.GT 47167.FL
47167.GTEA 356 EUR
47167.GT 47167.FL
Tungstène, toile métallique 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008in)
Tungstène
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formule: W
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9