Imprimer
Platine ≥99.9% (base métaux), poudre amorphe APS 2.0-8.0 micron
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
47145.03 47145.06
47145.03EA 400 EUR
47145.03 47145.06
Platine ≥99.9% (base métaux), poudre amorphe APS 2.0-8.0 micron
Platine
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011179
Numéro CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,II