Tribromure de dysprosium, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
47127.03
47127.06
47127.03EA
120
EUR
47127.03
47127.06
Tribromure de dysprosium, ultra sec ≥99.99% (base métaux)
Tribromure de dysprosium
Purity: 99.99%
CAS No.: 14456-48-5
Molecular Formula: DyBr3
Formula Weight: 402.23
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 881°
Boiling Point: 1480°
MDL No.: MFCD00016069
Formule:
Br₃Dy MW: 402.21 g/mol Point d'ébullition: 1480 °C Point de fusion: 881 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016069 Numéro CAS: 14456-48-5 EINECS: 238-443-9 |