Imprimer
Potassium bromure, qualité FTIR supérieure for FT-IR spectroscopy
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
47111.KDEA 234 EUR
47111.KD 47111.KM 47111.KN 47111.KQ
Potassium bromure, qualité FTIR supérieure for FT-IR spectroscopy
Potassium bromure
CAS No.: 7758-02-3 Molecular Formula: BrK Formula Weight: 119.01 Physical Form: Powder in 0.5g Packets Density: 2.75 Refractive Index: 1.559 Odour: Odourless Melting Point: 730° Boiling Point: 1435° MDL No.: MFCD00011358
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Point d'ébullition: 1435 °C
Point de fusion: 730 °C
Densité: 2.75
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011358
Numéro CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 14,7618