Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 5,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Amino polyethylene glycol monomethyl ether-average M.W. 2000, m-PEG12-amine, mPEG-amine, Amino polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG-NH2
46924.03
46924.06
46924.MD
46924.03EA
163
EUR
46924.03
46924.06
46924.MD
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 5,000
Methoxypolyethylene glycol amine
CAS No.: 80506-64-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Physical Form: Granular solid
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00131599
Formule:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nOCH₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00131599 Numéro CAS: 80506-64-5 |