Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Potassium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
46909.MD
46909.03
46909.06
46909.MDEA
37.7
EUR
46909.MD
46909.03
46909.06
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Potassium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
CAS No.: 90076-67-8
Molecular Formula: C2F6KNO4S2
Formula Weight: 319.24
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 198-203°
UN No.: UN1759
MDL No.: MFCD06200829
Formule:
C₂F₆KNO₄S₂ Point de fusion: 198…203 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200829 Numéro CAS: 90076-67-8 ADR: 8,II |