Polyoxyethylene bis(amine), M.W. 8,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
PEG-bis-amine, Amine-PEG-Amine, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, PEG-diamine, Amine-PEG-amine (MW 4000), Poly(ethylene glycol) diamine, Polyoxyethylene bis(amine), Diaminopolyethylene glycol
CAS No.: 24991-53-5
Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Physical Form: Granular solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00132004
Formule:
H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nNH₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132004 Numéro CAS: 24991-53-5 |