Imprimer
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 13,000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Amino polyethylene glycol monomethyl ether-average M.W. 2000, m-PEG12-amine, mPEG-amine, Amino polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG-NH2
46433.MD 46433.03 46433.06
46433.MDEA 60.9 EUR
46433.MD 46433.03 46433.06
Methoxypolyethylene glycol amine, M.W. 13,000
Methoxypolyethylene glycol amine
CAS No.: 80506-64-5 Molecular Formula: H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3 Physical Form: Granular solid Appearance: White to off-white MDL No.: MFCD00131599
Formule: H₂NCH₂CH₂(OCH₂CH₂)nOCH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131599
Numéro CAS: 80506-64-5