Copper(II) ethoxide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Dans une ampoule sous argon
Purity: 98%
CAS No.: 2850-65-9
Molecular Formula: C4H10CuO2
Formula Weight: 153.67
Physical Form: Powder, Packaged under Argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Green
Melting Point: ca 120° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015650
Formule:
C₄H₁₀CuO₂ Point de fusion: ∼ 120 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015650 Numéro CAS: 2850-65-9 ONU: 3181 ADR: 4.1,III |