Tétrabutylammonium hydroxyde 1.0 M en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
46315.AE
46315.AP
46315.AEEA
166
EUR
46315.AE
46315.AP
Tétrabutylammonium hydroxyde 1.0 M en solution aqueuse
Tétrabutylammonium hydroxyde
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD00009425
Formule:
C₁₆H₃₇NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009425 Numéro CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 ONU: 3267 ADR: 8,II |