Imprimer
Aluminium oxyde basique pour CCM
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
46001.22 46001.36
46001.22EA 43.7 EUR
46001.22 46001.36
Aluminium oxyde basique pour CCM
Aluminium oxide basic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 5-15 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White to pale pink Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
MW: 101.96 g/mol
Point d'ébullition: 2980 °C
Point de fusion: 2045 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356