Zeolite mordenite, ammonium
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45877.14
45877.22
45877.36
45877.14EA
51.4
EUR
45877.14
45877.22
45877.36
Zeolite mordenite, ammonium
Formule:
SiO₂:Al₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00132601 Numéro CAS: 1318-02-1 EINECS: 215-283-8 |