Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
45853.MD
45853.03
45853.MDEA
109
EUR
45853.MD
45853.03
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0) 98%
Bis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(0)
CAS No.: 52359-17-8
Molecular Formula: C28H46P2Pd
Formula Weight: 551.04
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Off-white
MDL No.: MFCD15071400
Formule:
C₂₈H₄₆P₂Pd MW: 551.04 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD15071400 Numéro CAS: 52359-17-8 |