Imprimer
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
45792.MD 45792.03
45792.MDEA 142 EUR
45792.MD 45792.03
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0) ≥97%
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Purity: 97% min CAS No.: 33309-88-5 Molecular Formula: C36H66P2Pd Formula Weight: 667.29 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD01073796
Formule: C₃₆H₆₆P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073796
Numéro CAS: 33309-88-5