Imprimer
Carbon black ≥99.9%, acétylène, comprimé à 100%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Furnace black, Lamp Black
45527.30 45527.95
45527.30EA 89.3 EUR
45527.30 45527.95
Carbon black ≥99.9%, acétylène, comprimé à 100%
Carbon black
Purity: 99.9+% CAS No.: 1333-86-4 Physical Form: S.A. 75m2/g, Bulk density 170-230g/L Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00133992
Formule: C
MW: 12.01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 1333-86-4
EINECS: 215-609-9
ONU: 1325
ADR: 4.1 III