Imprimer
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) A405032-5
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45499.06 45499.14 45499.22
45499.06EA 92.9 EUR
45499.06 45499.14 45499.22
Palladium 5% sur une pâte de charbon actif (50% eau) A405032-5
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6