Silver(I) citrate hydrate
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
45496.06
45496.14
45496.22
45496.06EA
118
EUR
45496.06
45496.14
45496.22
Silver(I) citrate hydrate
Silver(I) citrate hydrate
CAS No.: 206986-90-5
Molecular Formula: Ag3C6H5O7.xH2O
Formula Weight: 512.70(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 170° dec.
MDL No.: MFCD00150589
Formule:
C₆H₅Ag₃O₇·xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150589 Numéro CAS: 206986-90-5 |